Drukuj
(R)-(S)-Josiphos 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (2R)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (2Sp)-1-[(1R)-1-(Dicyclohexylphosphino)ethyl]-2-(diphenylphosphino)ferrocene, (R)-(-)-1-[(S)-2-(Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine ethanol adduct, (R)-(-)-1-[(S)-2-Diphenylphosphino)ferrocenyl]ethyldicyclohexylphosphine
OR54583-1G OR54583-250MG
APOSOR54583-1GEA 638 PLN
APOSOR54583-1G APOSOR54583-250MG
(R)-(S)-Josiphos 95%
(R)-(S)-Josiphos
Formuła: C₃₆H₄₄FeP₂
MW: 594.541 g/mol
Temp. topnienia: 95 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00800284
Numer CAS: 155806-35-2