Drukuj
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dihydroxy-4-methoxybenzoate
OR54581-1G OR54581-5G
APOSOR54581-1GEA 501 PLN
APOSOR54581-1G APOSOR54581-5G
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 3,5-Dihydroxy-4-methoxybenzoate
Formuła: C₉H₁₀O₅
Temp. topnienia: 149 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017195
Numer CAS: 24093-81-0