Drukuj
Fmoc-Pro-OH 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54567-100G OR54567-1KG OR54567-500G
APOSOR54567-100GEA 472 PLN
APOSOR54567-100G APOSOR54567-1KG APOSOR54567-500G
Fmoc-Pro-OH 98%
Fmoc-Pro-OH
Formuła: C₂₀H₁₉NO₄
Temp. topnienia: 117…118 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00037122
Numer CAS: 71989-31-6