Drukuj
Bis(pinacolato)diboron 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bi(1,3,2-dioxaborolane), 4,4,5,5-tetramethyl-2-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR5456-100G OR5456-25G OR5456-500G
APOSOR5456-100GEA 226 PLN
APOSOR5456-100G APOSOR5456-25G APOSOR5456-500G
Bis(pinacolato)diboron 99%
Bis(pinacolato)diboron
Versatile reagent for the preparation of boronic esters:J.Org.Chem.1995, 60,7508-7510.
Formuła: C₁₂H₂₄B₂O₄
Temp. topnienia: 137…140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00799570
Numer CAS: 73183-34-3