Drukuj
Sól potasowa ftalimidu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54559-500G OR54559-100G
APOSOR54559-500GEA 290 PLN
APOSOR54559-500G APOSOR54559-100G
Sól potasowa ftalimidu 97%
Sól potasowa ftalimidu
Formuła: C₈H₄KNO₂
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005887
Numer CAS: 1074-82-4