Drukuj
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54523-25G OR54523-5G OR54523-100G
APOSOR54523-25GEA 1410 PLN
APOSOR54523-25G APOSOR54523-5G APOSOR54523-100G
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
(1-Ethoxycyclopropoxy)trimethylsilane
Formuła: C₈H₁₈O₂Si
Temp. Wrzenia: 50…53 °C
Gęstość: 0,867 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 26 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00074986
Numer CAS: 27374-25-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III