Drukuj
Ethyl hydrogen malonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54513-5G OR54513-25G
APOSOR54513-5GEA 269 PLN
APOSOR54513-5G APOSOR54513-25G
Ethyl hydrogen malonate
Ethyl hydrogen malonate
Formuła: C₅H₈O₄
Temp. Wrzenia: 208 °C
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020490
Numer CAS: 1071-46-1