Drukuj
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54499-1G OR54499-5G
APOSOR54499-1GEA 1740 PLN
APOSOR54499-1G APOSOR54499-5G
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate 97%
4-Methyl-2-nitrophenyl isocyanate
When melted, may contain small amount of sediment.
Formuła: C₈H₆N₂O₃
Temp. topnienia: 56…58 °C
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014705
Numer CAS: 57910-98-2
Jednostka: 3335
ADR: 9,III