Drukuj
Benzylo(dimetylo)amina 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54497-2.5L OR54497-500ML
APOSOR54497-2.5LEA 691 PLN
APOSOR54497-2.5L APOSOR54497-500ML
Benzylo(dimetylo)amina 99%
Benzylo(dimetylo)amina
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 183…184 °C/0,75mmHg
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008329
Numer CAS: 103-83-3
Jednostka: 2619
ADR: 8+3,II