Drukuj
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54490-1G OR54490-5G OR54490-25G
APOSOR54490-1GEA 110 PLN
APOSOR54490-1G APOSOR54490-5G APOSOR54490-25G
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl 98%
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Formuła: C₁₂H₈BrCl
MW: 267.55 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD06201361
Numer CAS: 844856-42-4