Drukuj
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Dostawca: Apollo Scientific
OR54469-1G OR54469-5G
APOSOR54469-1GEA 334 PLN
APOSOR54469-1G APOSOR54469-5G
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
Formuła: C₁₁H₁₄O
Temp. Wrzenia: 131 °C
Gęstość: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001737
Numer CAS: 1730-48-9