Drukuj
Octadecanal 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Octadecyl Aldehyde, Octadecanaldehyde, Stearyl Aldehyde, Stearaldehyde
OR54467-1G OR54467-5G
APOSOR54467-1GEA 276 PLN
APOSOR54467-1G APOSOR54467-5G
Octadecanal 95%
Octadecanal
Formuła: C₁₈H₃₆O
MW: 268.49 g/mol
Temp. Wrzenia: 215 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 46 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD03790007
Numer CAS: 638-66-4