Drukuj
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54466-100MG OR54466-50MG
APOSOR54466-100MGEA 1640 PLN
APOSOR54466-100MG APOSOR54466-50MG
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Ethyl all-cis-5,8,11,14,17-eicosapentaenoate
Formuła: C₂₂H₃₄O₂
Gęstość: 0,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00673476
Numer CAS: 86227-47-6