Drukuj
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: beta-Alanine tert-Butyl ester hydrochloride, β-Alanine t-butyl ester hydrochloride, H-β-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu·HCl, H-beta-Ala-OtBu.HCl, H-β-Ala-OtBu.HCl, tert-Butyl 3-aminopropanoate hydrochloride
OR54450-100G OR54450-500G OR54450-25G
APOSOR54450-100GEA 754 PLN
APOSOR54450-100G APOSOR54450-500G APOSOR54450-25G
β-Alanine-tert-butylester hydrochloride 97%
beta-Alanine-tert-butylester hydrochloride
Formuła: C₇H₁₆ClNO₂
MW: 181.66 g/mol
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00058258
Numer CAS: 58620-93-2