Drukuj
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54445-1G OR54445-5G OR54445-10G
APOSOR54445-1GEA 276 PLN
APOSOR54445-1G APOSOR54445-5G APOSOR54445-10G
Bis(4-formylphenyl) ether 99%
Bis(4-formylphenyl) ether
Formuła: C₁₄H₁₀O₃
Temp. topnienia: 63…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276812
Numer CAS: 2215-76-1