Drukuj
Octenidine dihydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 1,1'-(Decane-1,10-diyl)bis(N-octylpyridin-4(1H)-imine) dihydrochloride
OR54413-100G OR54413-25G OR54413-5G
APOSOR54413-100GEA 3600 PLN
APOSOR54413-100G APOSOR54413-25G APOSOR54413-5G
Octenidine dihydrochloride 98%
Octenidine dihydrochloride
Formuła: C₃₆H₆₂N₄
Temp. topnienia: 214 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01938808
Numer CAS: 70775-75-6