Drukuj
2-Aminoisophthalic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Aminoisophthalic Acid
OR5441-5G OR5441-1G OR5441-25G
APOSOR5441-5GEA 124 PLN
APOSOR5441-5G APOSOR5441-1G APOSOR5441-25G
2-Aminoisophthalic acid 98%
2-Aminoisophthalic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. topnienia: 300…304 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00817808
Numer CAS: 39622-79-2