Drukuj
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3-Benzenedimethanol, m-Xylene-α,α'-diol, m-Phenylenedimethanol
OR54383-25G OR54383-5G OR54383-100G
APOSOR54383-25GEA 421 PLN
APOSOR54383-25G APOSOR54383-5G APOSOR54383-100G
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
3-(Hydroxymethyl)benzyl alcohol
Formuła: C₈H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 154…159 °C/13mmHg
Temp. topnienia: 56…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004649
Numer CAS: 626-18-6
Numer WE (dawny EINECS): 210-934-2