Drukuj
(1S,2S)-(-)-1,2-Difenyloetylenodiamina
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine, (1S,2S)-(-)-1,2-Diphenyl-1,2-ethanediamine, (S,S)-DPEN
OR54380-25G OR54380-5G OR54380-100G
APOSOR54380-25GEA 305 PLN
APOSOR54380-25G APOSOR54380-5G APOSOR54380-100G
(1S,2S)-(-)-1,2-Difenyloetylenodiamina
(1S,2S)-(-)-1,2-Difenyloetylenodiamina
Formuła: C₁₄H₁₆N₂
MW: 212.29 g/mol
Temp. topnienia: 80…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082751
Numer CAS: 29841-69-8