Drukuj
2',6'-Dichloroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5436-1G OR5436-25G OR5436-5G OR5436-10G
APOSOR5436-1GEA 110 PLN
APOSOR5436-1G APOSOR5436-25G APOSOR5436-5G APOSOR5436-10G
2',6'-Dichloroacetophenone
2',6'-Dichloroacetophenone
Formuła: C₈H₆Cl₂O
Temp. Wrzenia: 176…180 °C/83mmHg
Temp. topnienia: 37…44 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016339
Numer CAS: 2040-05-3
Numer WE (dawny EINECS): 218-035-7