Drukuj
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: cis-1-Benzyl-N3,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride, cis-1-Benzyl-4-methyl-3-(methylamino)piperidine dihydrochloride
OR54340-100G OR54340-25G
APOSOR54340-100GEA 1970 PLN
APOSOR54340-100G APOSOR54340-25G
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
(3R,4R)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formuła: C₁₄H₂₄Cl₂N₂
Temp. topnienia: 249…251 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11044501
Numer CAS: 477600-68-3