Drukuj
1,9-Dibromononan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5434-25G OR5434-5G
APOSOR5434-25GEA 124 PLN
APOSOR5434-25G APOSOR5434-5G
1,9-Dibromononan
1,9-Dibromononan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₇CH₂Br
Temp. Wrzenia: 285…288 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000279
Numer CAS: 4549-33-1
Numer WE (dawny EINECS): 224-913-0