Drukuj
2-Bromometylo-1,3-dioksolan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR54338-100G OR54338-25G OR54338-500G
APOSOR54338-100GEA 269 PLN
APOSOR54338-100G APOSOR54338-25G APOSOR54338-500G
2-Bromometylo-1,3-dioksolan 97%
2-Bromometylo-1,3-dioksolan
Formuła: C₄H₇BrO₂
Temp. Wrzenia: 80…82 °C/27mmHg
Gęstość: 1,613 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003214
Numer CAS: 4360-63-8