Drukuj
2,4-Dimetyloimidazol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR54335-5G OR54335-100G OR54335-25G
APOSOR54335-5GEA 110 PLN
APOSOR54335-5G APOSOR54335-100G APOSOR54335-25G
2,4-Dimetyloimidazol 98%
2,4-Dimetyloimidazol
Formuła: C₅H₈N₂
Temp. Wrzenia: 266 °C/733mmHg
Temp. topnienia: 84…88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00022365
Numer CAS: 930-62-1
Numer WE (dawny EINECS): 213-221-4
Jednostka: 3263
ADR: 8,III