Drukuj
5-Nitro-2-furonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5432-1G OR5432-25G OR5432-5G
APOSOR5432-1GEA 0 PLN
APOSOR5432-1G APOSOR5432-25G APOSOR5432-5G
5-Nitro-2-furonitrile 97%
5-Nitro-2-furonitrile
Formuła: C₅H₂N₂O₃
Temp. topnienia: 58…61 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082647
Numer CAS: 59-82-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III