Drukuj
4-Bromo-2-iodoaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 218 PLN
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Formuła: C₆H₅BrIN
MW: 297.92 g/mol
Temp. topnienia: 69…72 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093764
Numer CAS: 66416-72-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III