Drukuj
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5415-100G OR5415-25G
APOSOR5415-100GEA 406 PLN
APOSOR5415-100G APOSOR5415-25G
Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Sulphur trioxide trimethylamine complex
Formuła: C₃H₉NO₃S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012421
Numer CAS: 3162-58-1
Numer WE (dawny EINECS): 221-614-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,II