Drukuj
1-Chloro-4-nitrobenzen 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5413-1KG OR5413-250G OR5413-5KG
APOSOR5413-1KGEA 421 PLN
APOSOR5413-1KG APOSOR5413-250G APOSOR5413-5KG
1-Chloro-4-nitrobenzen 98+%
1-Chloro-4-nitrobenzen
Formuła: C₆H₄ClNO₂
Temp. Wrzenia: 242 °C
Temp. topnienia: 80…83 °C
Gęstość: 1,298 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007285
Numer CAS: 100-00-5
Jednostka: 1578
ADR: 6.1,II