Drukuj
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5412-1G OR5412-25G OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA 110 PLN
APOSOR5412-1G APOSOR5412-25G APOSOR5412-5G
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
2-Acetyl-4-bromothiophene
Formuła: C₆H₅BrOS
MW: 205.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 68…70 °C/0.2mmHg
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01566552
Numer CAS: 7209-11-2