Drukuj
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
OR5410-25G OR5410-100G
APOSOR5410-25GEA 116 PLN
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formuła: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229.3 g/mol
Temp. topnienia: 148 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00076999
Numer CAS: 84358-13-4