Drukuj
1-Boc-4-hydroksypiperydyna 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-Boc-4-piperidinol, tert-butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, N-BOC-4-Hydroxypiperidine, tert-Butyl 4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 160 PLN
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroksypiperydyna 98+%
1-Boc-4-hydroksypiperydyna
Formuła: C₁₀H₁₉NO₃
MW: 201.27 g/mol
Temp. topnienia: 61…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01075174
Numer CAS: 109384-19-2