Drukuj
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (R)-(+)-3-Boc-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (R)-(+)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-methoxycarbonyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, Methyl (R)-N-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxylate, (R)-(+)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylic acid 3-tert-Butyl 4-Methyl ester, 3-tert-Butyl 4-Methyl (R)-(+)-2,2-Dimethyloxazolidine-3,4-dicarboxylate
OR5403-10G OR5403-1G OR5403-5G
APOSOR5403-10GEA 1240 PLN
APOSOR5403-10G APOSOR5403-1G APOSOR5403-5G
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Methyl (R)-(+)-3-boc-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate
Formuła: C₁₂H₂₁NO₅
MW: 259.302 g/mol
Temp. Wrzenia: 89 °C/0.8mmHg
Gęstość: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00674041
Numer CAS: 95715-86-9