Drukuj
1,12-Dibromododekan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5398-100G OR5398-5G
APOSOR5398-100GEA 443 PLN
APOSOR5398-100G APOSOR5398-5G
1,12-Dibromododekan 98%
1,12-Dibromododekan
Formuła: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Temp. Wrzenia: 214…216 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 37…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000226
Numer CAS: 3344-70-5