Drukuj
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile hydrochloride
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 1860 PLN
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formuła: C₁₃H₁₇ClN₂O
Temp. topnienia: 176 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012836
Numer CAS: 71617-20-4
Numer WE (dawny EINECS): 275-713-5
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III