Drukuj
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 508 PLN
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formuła: C₇H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 95…98 °C/7,5mmHg
Gęstość: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 94 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005554
Numer CAS: 3001-72-7
Numer WE (dawny EINECS): 221-087-3
Jednostka: 3267
ADR: 8,II