Drukuj
3-Cyano-4-methylaniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 731 PLN
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Formuła: C₈H₈N₂
Temp. Wrzenia: 110 °C/22mmHg
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017608
Numer CAS: 50670-64-9