Drukuj
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 1350 PLN
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Formuła: C₈H₆ClNO₄
MW: 215.59 g/mol
Temp. Wrzenia: 230 °C/9.75mmHg
Temp. topnienia: 32…34 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007375
Numer CAS: 4457-32-3
Numer WE (dawny EINECS): 224-708-6
Jednostka: 3261
ADR: 8 II