Drukuj
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5385-1G OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA 400 PLN
APOSOR5385-1G APOSOR5385-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formuła: C₄HCl₃O₂S₂
Temp. Wrzenia: 256…257 °C
Gęstość: 1,697 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051665
Numer CAS: 56946-83-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II