Drukuj
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,5-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 621 PLN
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₃O₂S
Temp. Wrzenia: 85…86 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 30…32 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051698
Numer CAS: 705-21-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,II