Drukuj
Chlorek 2,6-dichlorobenzenosulfonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 110 PLN
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
Chlorek 2,6-dichlorobenzenosulfonylu
Chlorek 2,6-dichlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₃Cl₃O₂S
Temp. topnienia: 51…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052311
Numer CAS: 6579-54-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III