Drukuj
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 363 PLN
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Formuła: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Temp. Wrzenia: 112…117 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 26…28 °C
Gęstość: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00051667
Numer CAS: 2766-74-7
Jednostka: 3261
ADR: 8,III