Drukuj
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Nitrobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5376-100G OR5376-25G OR5376-500G
APOSOR5376-100GEA 348 PLN
APOSOR5376-100G APOSOR5376-25G APOSOR5376-500G
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 2-nitrobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClNO₄S
Temp. topnienia: 63…67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007430
Numer CAS: 1694-92-4
Numer WE (dawny EINECS): 216-907-1
Jednostka: 3261
ADR: 8,II