Drukuj
Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 218 PLN
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 3-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 102…104 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 21 °C
Gęstość: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051697
Numer CAS: 2888-06-4
Numer WE (dawny EINECS): 220-753-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II