Drukuj
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5374-25G OR5374-100G OR5374-500G
APOSOR5374-25GEA 189 PLN
APOSOR5374-25G APOSOR5374-100G APOSOR5374-500G
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu 98%
Chlorek 2-chlorobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄Cl₂O₂S
Temp. Wrzenia: 150…152 °C/12mmHg
Gęstość: 1,548 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051520
Numer CAS: 2905-23-9
Numer WE (dawny EINECS): 220-807-3
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II