Drukuj
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5373-100G OR5373-25G OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA 472 PLN
APOSOR5373-100G APOSOR5373-25G APOSOR5373-500G
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu
Chlorek 4-bromobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄BrClO₂S
Temp. Wrzenia: 152…154 °C/26mmHg
Temp. topnienia: 75…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007437
Numer CAS: 98-58-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-683-2
Jednostka: 3261
ADR: 8,II