Drukuj
5,6-Dimethoxyindole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 508 PLN
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimethoxyindole 98%
5,6-Dimethoxyindole
Formuła: C₁₀H₁₁NO₂
Temp. Wrzenia: 198 °C/8mmHg
Temp. topnienia: 154…157 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00005675
Numer CAS: 14430-23-0