Drukuj
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR5371-100G OR5371-25G
APOSOR5371-100GEA 656 PLN
APOSOR5371-100G APOSOR5371-25G
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 3-bromobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄BrClO₂S
Temp. Wrzenia: 90…91 °C/0,5mmHg
Temp. topnienia: 30…33 °C
Gęstość: 1,773 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052313
Numer CAS: 2905-24-0
Jednostka: 3265
ADR: 8,II