Drukuj
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
OR5368-100G OR5368-25G OR5368-500G
APOSOR5368-100GEA 218 PLN
APOSOR5368-100G APOSOR5368-25G APOSOR5368-500G
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
2-Amino-1,3-propanodiol
Formuła: C₃H₉NO₂
MW: 91.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 128 °C/0.8mmHg
Temp. topnienia: 52…56 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051487
Numer CAS: 534-03-2
Numer WE (dawny EINECS): 208-584-0
Jednostka: 3259
ADR: 8 III