Drukuj
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 124 PLN
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formuła: C₁₅H₃₂N₃OP
Temp. Wrzenia: 100 °C/0,5mmHg
Gęstość: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00012213
Numer CAS: 102691-36-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III