Drukuj
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR5366-1G OR5366-25G OR5366-5G
APOSOR5366-1GEA 328 PLN
APOSOR5366-1G APOSOR5366-25G APOSOR5366-5G
(Phenylsulphonyl)acetic acid 98%
(Phenylsulphonyl)acetic acid
Formuła: C₈H₈O₄S
Temp. topnienia: 109…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00025042
Numer CAS: 3959-23-7